Learn More
Cloruro de 2,5-difluorobencenosulfonilo, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4089896
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
26120-86-5
C6H3ClF2O2S
212.3
MFCD00060682
CELLJWUVMKEJDY-UHFFFAOYSA-N
2,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-difluoro, 2,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, 2,5-difluorobenzenesulphonylchloride, pubchem5123, acmc-1ch2j, ksc201g8t, zerenex zx009573
2736911
cloruro de 2,5-difluorobencenosulfonilo
C1=CC(=C(C=C1F)S(=O)(=O)Cl)F
26120-86-5
C6H3ClF2O2S
212.3
MFCD00060682
CELLJWUVMKEJDY-UHFFFAOYSA-N
2,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-difluoro, 2,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, 2,5-difluorobenzenesulphonylchloride, pubchem5123, acmc-1ch2j, ksc201g8t, zerenex zx009573
2736911
cloruro de 2,5-difluorobencenosulfonilo
C1=CC(=C(C=C1F)S(=O)(=O)Cl)F
Nombre del producto químico o material 2, 5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.5800g/mL
Punto de ebullición 221°C
Temperatura de inflamación 110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (F)2C6H3SO2Cl
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.3
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.