Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Difluoro-N-(3-methylphenyl)benzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H61017.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447508
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD11843632
Especificaciones
2,5-Difluoro-N-(3-methylphenyl)benzamide
MFCD11843632
Solid
1g
247.24
97%
Videos
SDS Documentos