Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Difluoro-N-(3-iodophenyl)benzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H61221.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447728
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD13227649
Especificación
2,5-Difluoro-N-(3-iodophenyl)benzamide
1g
359.11
97%
Light Sensitive
MFCD13227649
Solid