missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2,5-Difluoro-N-(3-fluoro-2-methylphenyl)benzamide, 97%

294.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

Fórmula molecular C14H10F3NO
Número MDL MFCD24848985
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15436616 SDS Alfa Aesar™
H61575.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2019
Añadir a la cesta
 
15446616 SDS Alfa Aesar™
H61575.MD
250mg 294.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

C14H10F3NO
MFCD24848985

Especificaciones

2,5-Difluoro-N-(3-fluoro-2-methylphenyl)benzamide
C14H10F3NO
265.23
1g
MFCD24848985
97%