Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Difluoro-3-nitrotoluene, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H63997.03
Detalles adicionales : CAS : 1093758-82-7 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490999
  • 23.20€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1093758-82-7
173.119
JPBHCSGGXITIHO-UHFFFAOYSA-N
55274150
CC1=CC(=CC(=C1F)[N+](=O)[O-])F
C7H5F2NO2
MFCD11519028
2,5-difluoro-3-nitrotoluene, pubchem10407, 2,5-difluoro-nitrotoluene
2,5-difluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
Especificaciones
2,5-Difluoro-3-nitrotoluene
1093758-82-7
MFCD11519028
2,5-difluoro-3-nitrotoluene, pubchem10407, 2,5-difluoro-nitrotoluene
CC1=CC(=CC(=C1F)[N+](=O)[O-])F
173.119
173.12
98%
1g
C7H5F2NO2
UN2811
JPBHCSGGXITIHO-UHFFFAOYSA-N
2,5-difluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
55274150
Solid
Videos
SDS Documentos