missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de 2,5-diclorotiofeno-3-carbonilo, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2696745
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
57248-14-3
C5HCl3OS
215.472
MFCD00041441
YGDFSMANOSKQRU-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichlorothiophene-3-carbonylchloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro, pubchem15832, 2,5-dichloro-3-thenoyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro-thiophene-3-carbonyl chloride, 2,5-bis chloranyl thiophene-3-carbonyl chloride
2777084
Cloruro de 2,5-diclorotiofeno-3-carbonilo
C1=C(SC(=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
57248-14-3
C5HCl3OS
215.472
MFCD00041441
YGDFSMANOSKQRU-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichlorothiophene-3-carbonylchloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro, pubchem15832, 2,5-dichloro-3-thenoyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro-thiophene-3-carbonyl chloride, 2,5-bis chloranyl thiophene-3-carbonyl chloride
2777084
Cloruro de 2,5-diclorotiofeno-3-carbonilo
C1=C(SC(=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dichlorothiophene-3-carbonyl chloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.49
Porcentaje de pureza 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'