Learn More
Ácido 2,5-diclorofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757623
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
135145-90-3
C6H5BCl2O2
190.82
MFCD01863182
NNTFPBXQPOQRBT-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichlorobenzeneboronic acid, 2,5-dichlorophenyl boronic acid, 2,5-dichlorophenylboronicacid, 2,5-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,5-dichlorophenyl, pubchem1811, acmc-209bxy, ksc174k3h, 2,5-dichloro-phenylboronic acid
2773371
ácido (2,5-diclorofenil)borónico
B(C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl)(O)O
135145-90-3
C6H5BCl2O2
190.82
MFCD01863182
NNTFPBXQPOQRBT-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichlorobenzeneboronic acid, 2,5-dichlorophenyl boronic acid, 2,5-dichlorophenylboronicacid, 2,5-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,5-dichlorophenyl, pubchem1811, acmc-209bxy, ksc174k3h, 2,5-dichloro-phenylboronic acid
2773371
ácido (2,5-diclorofenil)borónico
B(C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl)(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dichlorophenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150°C to 155°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.82
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dichlorophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.