Learn More
Isocianato de 2,5-diclorofenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10097939
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dichlorophenyl isocyanate
CAS 5392-82-5
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 27°C to 29°C
Color De incoloro a amarillo o de blanco a amarillo
Punto de ebullición 120°C to 125°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H3Cl2NO
Número MDL MFCD00002002
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,5-dichlorophenyl isocyanate, benzene, 1,4-dichloro-2-isocyanato, 2,5-dichlorophenylisocyanate, isocyanic acid, 2,5-dichlorophenyl ester, isocyanic acid 2,5-dichlorophenyl ester, acmc-209laz, 2,5-dichlorobenzenisocyanate, benzene,4-dichloro-2-isocyanato, #, isocyanic acid,5-dichlorophenyl ester
Clave InChI PEQMJVGRHNZPAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C(Cl)C(=C1)N=C=O
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2-isocianatobenceno
Peso molecular (g/mol) 188.01
PubChem CID 79360
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dichlorophenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.