Learn More
2,5-Dibromotiazol, 97 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 397100050
Detalles adicionales : CAS : 4175-78-4 Peso : 0.05500kg
Cantidad. | 5g |
---|---|
Envase | Frasco de vidrio |
4175-78-4 | |
242.916 | |
XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N | |
312394 | |
C1=C(SC(=N1)Br)Br |
C3HBr2NS | |
MFCD00016891 | |
2,5-dibromothiazole, thiazole, 2,5-dibromo, 2,5-dibormothiazole, thiazole,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiazole, pubchem20949, acmc-209jlm, ksc237s3r, # | |
2,5-dibromo-1,3-tiazol |
Especificaciones
2, 5-Dibromothiazole | |
Frasco de vidrio | |
45°C to 50°C | |
4175-78-4 | |
100.0 | |
C3HBr2NS | |
2,5-dibromothiazole, thiazole, 2,5-dibromo, 2,5-dibormothiazole, thiazole,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiazole, pubchem20949, acmc-209jlm, ksc237s3r, # | |
C1=C(SC(=N1)Br)Br | |
242.916 | |
242.91 | |
≥96.0% |
Authentic | |
Blanco a marrón | |
5g | |
96.0 | |
97% | |
MFCD00016891 | |
XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-dibromo-1,3-tiazol | |
312394 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
- 2,5-Dibromothiazole
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.