Learn More
2,5-Dibromo-3-n-octiltiofeno, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7036740
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
149703-84-4
C12H18Br2S
354.14
MFCD00672013
PJGBSUPPENVFAD-UHFFFAOYSA-N
2,5-dibromo-3-n-octylthiophene, 2,5-dibromo-3-octyl-thiophene, acmc-1c21j, thiophene, 2,5-dibromo-3-octyl, 2,5-bis bromanyl-3-octyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-octylthiophene
4385790
2,5-dibromo-3-octylthiophene
CCCCCCCCC1=C(Br)SC(Br)=C1
149703-84-4
C12H18Br2S
354.14
MFCD00672013
PJGBSUPPENVFAD-UHFFFAOYSA-N
2,5-dibromo-3-n-octylthiophene, 2,5-dibromo-3-octyl-thiophene, acmc-1c21j, thiophene, 2,5-dibromo-3-octyl, 2,5-bis bromanyl-3-octyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-octylthiophene
4385790
2,5-dibromo-3-octylthiophene
CCCCCCCCC1=C(Br)SC(Br)=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es un precursor de polímero conductor.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a una temperatura de 2 a 8 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromo-3-n-octylthiophene
Densidad 1.44
Punto de ebullición 316°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.548
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.14
Porcentaje de pureza 96%