Learn More
2,5-dibromo-3-n-dodeciltiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2,5-dibromo-3-n-dodeciltiofenoe se utiliza como un OLED intermedio y como un sabor y una fragancia intermedios.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
El 2,5-dibromo-3-n-dodeciltiofenoe se utiliza como un OLED intermedio y como un sabor y una fragancia intermedios.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,5-Dibromo-3-n-dodecylthiophene |
Densidad | 1.321 |
Punto de ebullición | 135°C (2.5 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >113°C (235°F) |
Índice de refracción | 1.53 |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | thiophene, 2,5-dibromo-3-dodecyl, 2,5-dibromo-3-laurylthiophene, 2,5-dibromo-3-dodecyl-thiophene, 2,5-bromo-3-dodecylthiophene, acmc-209cip, ksc496a6t, bidd:gt0375, thiophene,2,5-dibromo-3-dodecyl, 2,5-bis bromanyl-3-dodecyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-dodecylthiophene |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.25 |
Porcentaje de pureza | 97% |