Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Dibromo-3-n-decylthiophene, 97%
53.10€ - 655.00€
CAS 158956-23-1
Fórmula molecular C14H22Br2S
Molecular Weight (g/mol) 382.198
Número MDL MFCD00274314
InChI Key CQDSRZZKSUNTSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromo-3-decyl-thiophene, pubchem22579, bidd:gt0393, 2,5-dibromo-3-n-decylthiophene, thiophene, 2,5-dibromo-3-decyl, 2,5-bis bromanyl-3-decyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-decylthiophene
PubChem CID 4218617
IUPAC Name 2,5-dibromo-3-decylthiophene
SMILES CCCCCCCCCCC1=C(SC(=C1)Br)Br
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15411778 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H55497.MD
250mg 53.10€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-06-2020
Añadir a la cesta
15491768 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H55497.03
1g 155.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-06-2020
Añadir a la cesta
15401778 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H55497.06
5g 655.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
158956-23-1
382.198
CQDSRZZKSUNTSB-UHFFFAOYSA-N
4218617
CCCCCCCCCCC1=C(SC(=C1)Br)Br
C14H22Br2S
MFCD00274314
2,5-dibromo-3-decyl-thiophene, pubchem22579, bidd:gt0393, 2,5-dibromo-3-n-decylthiophene, thiophene, 2,5-dibromo-3-decyl, 2,5-bis bromanyl-3-decyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-decylthiophene
2,5-dibromo-3-decylthiophene
Especificaciones
2,5-Dibromo-3-n-decylthiophene
113°C (235°F)
168°C to 170°C (2mmHg)
158956-23-1
MFCD00274314
CQDSRZZKSUNTSB-UHFFFAOYSA-N
2,5-dibromo-3-decylthiophene
4218617
Liquid
1.372 g/mL
1.538
250mg
C14H22Br2S
2,5-dibromo-3-decyl-thiophene, pubchem22579, bidd:gt0393, 2,5-dibromo-3-n-decylthiophene, thiophene, 2,5-dibromo-3-decyl, 2,5-bis bromanyl-3-decyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-decylthiophene
CCCCCCCCCCC1=C(SC(=C1)Br)Br
382.198
382.2
97%