Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Dibromo-3-fluoropyridine, 95%
28.70€ - 339.00€
CAS 156772-60-0
Fórmula molecular C5H2Br2FN
Molecular Weight (g/mol) 254.884
Número MDL MFCD06659497
InChI Key QEENLQKOTDHQEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromo-3-fluoro-pyridine, pyridine, 2,5-dibromo-3-fluoro, pubchem17547, acmc-209deo, ksc529c7p, pyridine,2,5-dibromo-3-fluoro, abbypharma ap-30-7594, 2,5-bis bromanyl-3-fluoranyl-pyridine, 2-bromo-3-fluoro-5-bromopyridine
PubChem CID 22412832
IUPAC Name 2,5-dibromo-3-fluoropyridine
SMILES C1=C(C(=NC=C1Br)Br)F
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15457608 SDS Alfa Aesar™
H61108.03
1g 85.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
15467608 SDS Alfa Aesar™
H61108.06
5g 339.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
15477608 SDS Alfa Aesar™
H61108.MD
250mg 28.70€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
156772-60-0
254.884
QEENLQKOTDHQEW-UHFFFAOYSA-N
22412832
C1=C(C(=NC=C1Br)Br)F
C5H2Br2FN
MFCD06659497
2,5-dibromo-3-fluoro-pyridine, pyridine, 2,5-dibromo-3-fluoro, pubchem17547, acmc-209deo, ksc529c7p, pyridine,2,5-dibromo-3-fluoro, abbypharma ap-30-7594, 2,5-bis bromanyl-3-fluoranyl-pyridine, 2-bromo-3-fluoro-5-bromopyridine
2,5-dibromo-3-fluoropyridine
Especificaciones
2,5-Dibromo-3-fluoropyridine
1g
C5H2Br2FN
UN2811
QEENLQKOTDHQEW-UHFFFAOYSA-N
2,5-dibromo-3-fluoropyridine
22412832
Solid
White
156772-60-0
MFCD06659497
2,5-dibromo-3-fluoro-pyridine, pyridine, 2,5-dibromo-3-fluoro, pubchem17547, acmc-209deo, ksc529c7p, pyridine,2,5-dibromo-3-fluoro, abbypharma ap-30-7594, 2,5-bis bromanyl-3-fluoranyl-pyridine, 2-bromo-3-fluoro-5-bromopyridine
C1=C(C(=NC=C1Br)Br)F
254.884
254.88
95%