Learn More
2,5-Dibromo-3-fluoropiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15467608
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
156772-60-0
C5H2Br2FN
254.884
MFCD06659497
QEENLQKOTDHQEW-UHFFFAOYSA-N
22412832
2,5-dibromo-3-fluoropiridina
C1=C(C(=NC=C1Br)Br)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
156772-60-0
C5H2Br2FN
254.884
MFCD06659497
QEENLQKOTDHQEW-UHFFFAOYSA-N
22412832
2,5-dibromo-3-fluoropiridina
C1=C(C(=NC=C1Br)Br)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromo-3-fluoropyridine
Color Blanco
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Sinónimo 2,5-dibromo-3-fluoro-pyridine, pyridine, 2,5-dibromo-3-fluoro, pubchem17547, acmc-209deo, ksc529c7p, pyridine,2,5-dibromo-3-fluoro, abbypharma ap-30-7594, 2,5-bis bromanyl-3-fluoranyl-pyridine, 2-bromo-3-fluoro-5-bromopyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.88
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido