Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Dibromo-3-fluoropyridine, 95%
Marca: Alfa Aesar™ H61108.03
Detalles adicionales : CAS : 156772-60-0 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. | 1g |
---|
156772-60-0 | |
254.884 | |
QEENLQKOTDHQEW-UHFFFAOYSA-N | |
22412832 | |
C1=C(C(=NC=C1Br)Br)F |
C5H2Br2FN | |
MFCD06659497 | |
2,5-dibromo-3-fluoro-pyridine, pyridine, 2,5-dibromo-3-fluoro, pubchem17547, acmc-209deo, ksc529c7p, pyridine,2,5-dibromo-3-fluoro, abbypharma ap-30-7594, 2,5-bis bromanyl-3-fluoranyl-pyridine, 2-bromo-3-fluoro-5-bromopyridine | |
2,5-dibromo-3-fluoropyridine |
Especificaciones
1g | |
White | |
C5H2Br2FN | |
UN2811 | |
QEENLQKOTDHQEW-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-dibromo-3-fluoropyridine | |
22412832 | |
Solid |
2,5-Dibromo-3-fluoropyridine | |
156772-60-0 | |
MFCD06659497 | |
2,5-dibromo-3-fluoro-pyridine, pyridine, 2,5-dibromo-3-fluoro, pubchem17547, acmc-209deo, ksc529c7p, pyridine,2,5-dibromo-3-fluoro, abbypharma ap-30-7594, 2,5-bis bromanyl-3-fluoranyl-pyridine, 2-bromo-3-fluoro-5-bromopyridine | |
C1=C(C(=NC=C1Br)Br)F | |
254.884 | |
254.88 | |
95% |