Learn More
2,5-Di-terc-butil-4-metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052519
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1991-52-2
C15H24O2
236.355
MFCD00274238
FLLRQABPKFCXSO-UHFFFAOYSA-N
2,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanisole, ccris 5220, unii-593e9t2mwh, phenol,2,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxy, acmc-1bqnv, spectrum1505039, 2,5-di-t-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-di-t-butyl-4-hydroxyanisole, 2,5-di-tert-butyl4-hydroxyanisole
74812
2,5-ditert-butil-4-metoxifenol
CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1OC)C(C)(C)C)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1991-52-2
C15H24O2
236.355
MFCD00274238
FLLRQABPKFCXSO-UHFFFAOYSA-N
2,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanisole, ccris 5220, unii-593e9t2mwh, phenol,2,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxy, acmc-1bqnv, spectrum1505039, 2,5-di-t-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-di-t-butyl-4-hydroxyanisole, 2,5-di-tert-butyl4-hydroxyanisole
74812
2,5-ditert-butil-4-metoxifenol
CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1OC)C(C)(C)C)O
2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol is used as a non-tumorigenic compound in contrast to DBHQ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-di-terc-butil-4-metoxifenol se utiliza como un compuesto no tumorigénico en contraste con DBHQ.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Punto de fusión 99°C to 102°C
Color De blanco a crema
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.36
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino