Learn More
2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge MWP00086DA
Detalles adicionales : CAS : 17266-30-7 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10446282
  • 126.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
17266-30-7
226.674
QQKKTOPRRGBBCT-UHFFFAOYSA-N
205058
C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CC(=O)O
C10H7ClO2S
MFCD00052308
5-chlorobenzo b thiophene-3-acetic acid, 2-5-chlorobenzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, benzo b thiophene-3-acetic acid, 5-chloro, 5-chloro-1-benzothien-3-yl acetic acid, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, maybridge4_002620, acmc-20am45
2-(5-chloro-1-benzothiophen-3-yl)acetic acid
Especificaciones
2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
1g
97.0
C10H7ClO2S
5-chlorobenzo b thiophene-3-acetic acid, 2-5-chlorobenzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, benzo b thiophene-3-acetic acid, 5-chloro, 5-chloro-1-benzothien-3-yl acetic acid, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, maybridge4_002620, acmc-20am45
C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CC(=O)O
226.674
226.68
Amber Glass Bottle
17266-30-7
97%
MFCD00052308
QQKKTOPRRGBBCT-UHFFFAOYSA-N
2-(5-chloro-1-benzothiophen-3-yl)acetic acid
205058
97%
Videos
SDS Documentos