Learn More
Alfa Aesar™ 2-(5-Bromo-2-furyl)thiazolidine-4-carboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62990.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15458076
  • 978.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD09945317
Especificación
2-(5-Bromo-2-furyl)thiazolidine-4-carboxylic acid
MFCD09945317
Solid
5g
278.12
97%