Learn More
Ácido 2-(4-piridil)tiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
2-(4-Pyridyl)thiazole-4-carboxylic acid, is used as pharmaceutical intermediate and also used in the field of organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-(4-piridil)tiazol-4-carboxílico, se utiliza como intermediario farmacéutico y también se utiliza en el campo de la síntesis orgánica.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable a temperaturas y presiones normales. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
El ácido 2-(4-piridil)tiazol-4-carboxílico, se utiliza como intermediario farmacéutico y también se utiliza en el campo de la síntesis orgánica.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable a temperaturas y presiones normales. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(4-Pyridyl)thiazole-4-carboxylic acid |
Punto de fusión | >300°C (decomposition) |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Nombre IUPAC | 2-(piridin-4-il)-1,3-tiazol-4-carboxilato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.22 |
Porcentaje de pureza | 97% |