Learn More
Alfa Aesar™ 2-(4-Nitrophenyl)benzimidazole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64374.03
Detalles adicionales : CAS : 729-13-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451549
  • 294.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
729-13-5
239.234
TVNHSLVVOOKWHG-UHFFFAOYSA-N
3720818
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
C13H9N3O2
MFCD00225481
2-4-nitrophenyl-1h-benzimidazole, 2-4-nitrophenyl-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-nitrophenyl, 2-4-nitrophenyl benzimidazole, 2-4-nitrophenyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-4-nitro-phenyl-1h-benzoimidazole, 2-4-nitrophenyl-1h-1,3-benzimidazole
2-(4-nitrophenyl)-1H-benzimidazole
Especificaciones
2-(4-Nitrophenyl)benzimidazole
729-13-5
MFCD00225481
TVNHSLVVOOKWHG-UHFFFAOYSA-N
2-(4-nitrophenyl)-1H-benzimidazole
3720818
Solid
1g
C13H9N3O2
2-4-nitrophenyl-1h-benzimidazole, 2-4-nitrophenyl-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-nitrophenyl, 2-4-nitrophenyl benzimidazole, 2-4-nitrophenyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-4-nitro-phenyl-1h-benzoimidazole, 2-4-nitrophenyl-1h-1,3-benzimidazole
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
239.234
239.23
95%
Videos
SDS Documentos