Learn More
Isotiocianato de 2-(4-morfolinil)etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045807
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
63224-35-1
C7H12N2OS
172.25
MFCD00041221
SDNSCXCXVQHBGH-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinoethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl morpholine, 2-4-morpholino ethyl isothiocyanate, 2-morpholinoethylisothiocyanate, 4-2-isothiocyanato-ethyl-morpholine, 2-morpholin-4-ylethanisothiocyanate, 2-4-morpholinyl ethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl morpholine #
143957
4-(2-isotiocianatoetil)morfolina
S=C=NCCN1CCOCC1
63224-35-1
C7H12N2OS
172.25
MFCD00041221
SDNSCXCXVQHBGH-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinoethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl morpholine, 2-4-morpholino ethyl isothiocyanate, 2-morpholinoethylisothiocyanate, 4-2-isothiocyanato-ethyl-morpholine, 2-morpholin-4-ylethanisothiocyanate, 2-4-morpholinyl ethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl morpholine #
143957
4-(2-isotiocianatoetil)morfolina
S=C=NCCN1CCOCC1
2-(4-Morpholinyl)ethyl isothiocyanate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de 2-(4-morfolinil)etilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con humedad, aminas, alcoholes y agentes oxidantes. Proteger del calor. Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(4-Morpholinyl)ethyl isothiocyanate
Densidad 1.11
Punto de ebullición 162°C to 163°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.539
Cantidad 2 g
Número UN UN2922
Beilstein 1210530
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.25
Porcentaje de pureza 97%