Learn More
2-[4-(Methylthio)phenyl]benzimidazole, 95%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H64661.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491949
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD06090773
Especificaciones
2-[4-(Methylthio)phenyl]benzimidazole
MFCD06090773
Solid
5g
240.32
95%
Videos
SDS Documentos