Learn More
Alfa Aesar™ 2-(4-Methylphenyl)benzimidazole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H58894.04
Detalles adicionales : CAS : 120-03-6 Peso : 0.00200kg
Cantidad. 2g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15455078
  • 177.00€ / 2 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
120-03-6
208.264
YJSWQFYMPODDTQ-UHFFFAOYSA-N
725982
CC1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3N2
C14H12N2
MFCD00209485
2-p-tolyl-1h-benzoimidazole, 2-4-methylphenyl-1h-benzimidazole, 2-4-methylphenyl benzimidazole, 2-p-tolyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole,2-4-methylphenyl, 2-4-methylphenyl-1h-1,3-benzodiazole, 1h-benzimidazole, 2-4-methylphenyl, 2-ptolyl-1h-benzoimidazole, 2-4-methylphenyl-1h-benzo d imidazole
2-(4-methylphenyl)-1H-benzimidazole
Especificación
2-(4-Methylphenyl)benzimidazole
265°C to 269°C
120-03-6
MFCD00209485
YJSWQFYMPODDTQ-UHFFFAOYSA-N
2-(4-methylphenyl)-1H-benzimidazole
725982
Solid
Brown
2g
C14H12N2
2-p-tolyl-1h-benzoimidazole, 2-4-methylphenyl-1h-benzimidazole, 2-4-methylphenyl benzimidazole, 2-p-tolyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole,2-4-methylphenyl, 2-4-methylphenyl-1h-1,3-benzodiazole, 1h-benzimidazole, 2-4-methylphenyl, 2-ptolyl-1h-benzoimidazole, 2-4-methylphenyl-1h-benzo d imidazole
CC1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3N2
208.264
208.26
97%