Learn More
Ácido 2-(4-metilfenilo)-1,3-tiazol-4-carboxílico, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge MO07123DA
Detalles adicionales : CAS : 17228-99-8 Peso : 0.05100kg
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10003952
  • 68.92€ / 1 g
En stock, listo para ser enviado: 3
17228-99-8
219.258
MTVWIZYQYPRZGZ-UHFFFAOYSA-N
2794795
CC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
C11H9NO2S
MFCD01936002
2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-methylphenyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolylthiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-methylphenyl, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-methylphenyl, 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
ácido 2-(4-metilfenil)-1,3-tiazol-4-carboxílico
Especificaciones
2-(4-Methylphenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
1g
97.0
C11H9NO2S
2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-methylphenyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolylthiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-methylphenyl, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-methylphenyl, 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
CC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
219.258
219.26
Frasco de vidrio ámbar
17228-99-8
97%
MFCD01936002
MTVWIZYQYPRZGZ-UHFFFAOYSA-N
ácido 2-(4-metilfenil)-1,3-tiazol-4-carboxílico
2794795
97%
Videos
SDS Documentos
Certificados