Learn More
Ácido 2-(4-metilfenilo)-1,3-tiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(4-Methylphenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Nombre IUPAC | 2-(4-metilfenil)-1,3-tiazol-4-carboxilato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.26 |
Porcentaje de pureza | 97% |