missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido 2-(4-metilperhidro-1,4-diazepin-1-il)benzoico clorhidrato hemihidrato, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzoic acid hydrochloride hemihydrate |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.77 |
Porcentaje de pureza | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'