Learn More
Alfa Aesar™ 2-(4-Methoxyphenyl)thiazolidine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62999.03
Detalles adicionales : CAS : 31404-08-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499418
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
31404-08-7
195.28
OQFUUZFCTONCOU-UHFFFAOYSA-N
98272
COC1=CC=C(C=C1)C2NCCS2
C10H13NOS
MFCD00222821
2-4-methoxyphenyl-1,3-thiazolane, 2-4-methoxy-phenyl-thiazolidine, 2-4-methoxyphenyl thiazolidine, 2-4-methoxyphenyl-1,3-thiazolidine, thiazolidine, 2-4-methoxyphenyl, 4-methoxy-1-1,3-thiazolidin-2-yl benzene, methoxyphenylthiazolane, 4-27-00-01814 beilstein handbook reference
2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazolidine
Especificaciones
2-(4-Methoxyphenyl)thiazolidine
31404-08-7
MFCD00222821
OQFUUZFCTONCOU-UHFFFAOYSA-N
2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazolidine
98272
Solid
1g
C10H13NOS
2-4-methoxyphenyl-1,3-thiazolane, 2-4-methoxy-phenyl-thiazolidine, 2-4-methoxyphenyl thiazolidine, 2-4-methoxyphenyl-1,3-thiazolidine, thiazolidine, 2-4-methoxyphenyl, 4-methoxy-1-1,3-thiazolidin-2-yl benzene, methoxyphenylthiazolane, 4-27-00-01814 beilstein handbook reference
COC1=CC=C(C=C1)C2NCCS2
195.28
195.28
97%
Videos
SDS Documentos