Learn More
Alfa Aesar™ 2-(4-Methoxyphenyl)thiazolidine-4-carboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62065.03
Detalles adicionales : CAS : 65884-40-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496976
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
65884-40-4
239.289
ZQRSXNJVEHLFCE-UHFFFAOYSA-N
2827728
COC1=CC=C(C=C1)C2NC(CS2)C(=O)O
C11H13NO3S
MFCD00627014
2-4-methoxyphenyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-4-methoxy-phenyl-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-4-methoxyphenyl thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-4-methoxyphenyl-4-carboxy-1,3-thiazolidine, 2-4-methoxy-phenyl thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-4-methoxyphenyl-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-p-methoxyphenyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Especificaciones
2-(4-Methoxyphenyl)thiazolidine-4-carboxylic acid
65884-40-4
MFCD00627014
ZQRSXNJVEHLFCE-UHFFFAOYSA-N
2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
2827728
Solid
1g
C11H13NO3S
2-4-methoxyphenyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-4-methoxy-phenyl-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-4-methoxyphenyl thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-4-methoxyphenyl-4-carboxy-1,3-thiazolidine, 2-4-methoxy-phenyl thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-4-methoxyphenyl-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-p-methoxyphenyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
COC1=CC=C(C=C1)C2NC(CS2)C(=O)O
239.289
239.29
97%
Videos
SDS Documentos