Learn More
Alfa Aesar™ 2-(4-Methoxyphenyl)-N-(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthyl)acetamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65863.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449956
  • 233.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD01418412
Especificaciones
2-(4-Methoxyphenyl)-N-(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthyl)acetamide
MFCD01418412
Solid
1g
295.38
95%
Videos
SDS Documentos