missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-(4-Isopropylphenyl)benzimidazole, 95%

97.80€ - 1174.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 67273-56-7
Fórmula molecular C16H16N2
Molecular Weight (g/mol) 236.318
Número MDL MFCD05042196
InChI Key KZLWMCPIYIDTTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-isopropylphenyl-1h-benzimidazole, 2-4-methylethyl phenyl benzimidazole, 2-4-propan-2-ylphenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-1-methylethyl phenyl, 2-4-isopropylphenyl-1h-1,3-benzodiazole
PubChem CID 735512
IUPAC Name 2-(4-propan-2-ylphenyl)-1H-benzimidazole
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3N2
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15461179 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64123.MD
250mg 97.80€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
 
15441179 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64123.03
1g 294.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
 
15451179 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64123.06
5g 1174.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

67273-56-7
236.318
KZLWMCPIYIDTTK-UHFFFAOYSA-N
735512
CC(C)C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3N2
C16H16N2
MFCD05042196
2-4-isopropylphenyl-1h-benzimidazole, 2-4-methylethyl phenyl benzimidazole, 2-4-propan-2-ylphenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-1-methylethyl phenyl, 2-4-isopropylphenyl-1h-1,3-benzodiazole
2-(4-propan-2-ylphenyl)-1H-benzimidazole

Especificaciones

250mg
67273-56-7
MFCD05042196
KZLWMCPIYIDTTK-UHFFFAOYSA-N
2-(4-propan-2-ylphenyl)-1H-benzimidazole
735512
Solid
2-(4-Isopropylphenyl)benzimidazole
C16H16N2
2-4-isopropylphenyl-1h-benzimidazole, 2-4-methylethyl phenyl benzimidazole, 2-4-propan-2-ylphenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-1-methylethyl phenyl, 2-4-isopropylphenyl-1h-1,3-benzodiazole
CC(C)C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3N2
236.318
236.32
95%