Learn More
Alfa Aesar™ 2-(4-Isopropylphenyl)benzimidazole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64123.06
Detalles adicionales : CAS : 67273-56-7 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451179
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
67273-56-7
236.318
KZLWMCPIYIDTTK-UHFFFAOYSA-N
735512
CC(C)C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3N2
C16H16N2
MFCD05042196
2-4-isopropylphenyl-1h-benzimidazole, 2-4-methylethyl phenyl benzimidazole, 2-4-propan-2-ylphenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-1-methylethyl phenyl, 2-4-isopropylphenyl-1h-1,3-benzodiazole
2-(4-propan-2-ylphenyl)-1H-benzimidazole
Especificaciones
2-(4-Isopropylphenyl)benzimidazole
67273-56-7
MFCD05042196
KZLWMCPIYIDTTK-UHFFFAOYSA-N
2-(4-propan-2-ylphenyl)-1H-benzimidazole
735512
Solid
5g
C16H16N2
2-4-isopropylphenyl-1h-benzimidazole, 2-4-methylethyl phenyl benzimidazole, 2-4-propan-2-ylphenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-1-methylethyl phenyl, 2-4-isopropylphenyl-1h-1,3-benzodiazole
CC(C)C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3N2
236.318
236.32
95%
Videos
SDS Documentos