Learn More
Alfa Aesar™ 2-(4-Isopropylphenyl)-5-nitrobenzimidazole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64818.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492189
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD17779818
Especificaciones
2-(4-Isopropylphenyl)-5-nitrobenzimidazole
MFCD17779818
Solid
1g
281.32
95%
Videos
SDS Documentos