Learn More
2-(4-Isocianatofenil)-5-(trifluorometil)piridina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586625
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
906352-73-6
C13H7F3N2O
264.207
MFCD09817476
GFEVPIXAPFROGH-UHFFFAOYSA-N
2-4-isocyanatophenyl-5-trifluoromethyl pyridine, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzenisocyanate
24229533
2-(4-isocianatofenil)-5-(trifluorometil)piridina
C1=CC(=CC=C1C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F)N=C=O
906352-73-6
C13H7F3N2O
264.207
MFCD09817476
GFEVPIXAPFROGH-UHFFFAOYSA-N
2-4-isocyanatophenyl-5-trifluoromethyl pyridine, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzenisocyanate
24229533
2-(4-isocianatofenil)-5-(trifluorometil)piridina
C1=CC(=CC=C1C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F)N=C=O
Nombre del producto químico o material 2-(4-Isocyanatophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.21
Porcentaje de pureza 97%