Learn More
2-(4-Isobutilfenil)propanonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696255
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
58609-73-7
C13H17N
187.286
MFCD02180706
PKQKHWNHCKNYSW-UHFFFAOYSA-N
2-4-isobutylphenyl propanenitrile, 2-4-isobutylphenyl propionitrile, 2-4-2-methylpropyl phenyl propanenitrile, 2-4-isobutylphenyl propiononitrile, 2-p-isobutylphenyl propiononitrile, +--2-4'-isobutylphenyl propionitrile, +/--2-4'-isobutylphenyl propionitrile, ibuprofen nitrile, aronis24266, 2-4-isobutylphenyl-propionitrile
108374
CHEBI:27415
2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanonitrilo
CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C#N
58609-73-7
C13H17N
187.286
MFCD02180706
PKQKHWNHCKNYSW-UHFFFAOYSA-N
2-4-isobutylphenyl propanenitrile, 2-4-isobutylphenyl propionitrile, 2-4-2-methylpropyl phenyl propanenitrile, 2-4-isobutylphenyl propiononitrile, 2-p-isobutylphenyl propiononitrile, +--2-4'-isobutylphenyl propionitrile, +/--2-4'-isobutylphenyl propionitrile, ibuprofen nitrile, aronis24266, 2-4-isobutylphenyl-propionitrile
108374
CHEBI:27415
2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanonitrilo
CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C#N
Nombre del producto químico o material 2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2C6H4CH(CN)CH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.28
Porcentaje de pureza 97%