Learn More
2-(4-Hidroxifenil)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022221
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
501-94-0
C8H10O2
138.166
MFCD00002902
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
10393
CHEBI:1879
4-(2-hidroxietil)fenol
C1=CC(=CC=C1CCO)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
501-94-0
C8H10O2
138.166
MFCD00002902
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
10393
CHEBI:1879
4-(2-hidroxietil)fenol
C1=CC(=CC=C1CCO)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Punto de fusión 89°C to 92°C
Punto de ebullición 139°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1859884
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%