Learn More
2,4-Hexadiin-1,6-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058332
29.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3031-68-3
C6H6O2
110.112
MFCD00020619
JXMQYKBAZRDVTC-UHFFFAOYSA-N
2,4-hexadiyne-1,6-diol, diacetylene glycol, 2,4-hexadiynediol, 2,4-hexadiyn-1,6-diol, 2,6-diol, acmc-1ahii, hoch2c=c-c=cch2oh, 1,6-dihydroxy-2,4-hexadiyne, hexa-2, 4-diyne-1, 6-diol, jxmqykbazrdvtc-uhfffaoysa
94973
hexa-2,4-diino-1,6-diol
C(C#CC#CCO)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3031-68-3
C6H6O2
110.112
MFCD00020619
JXMQYKBAZRDVTC-UHFFFAOYSA-N
2,4-hexadiyne-1,6-diol, diacetylene glycol, 2,4-hexadiynediol, 2,4-hexadiyn-1,6-diol, 2,6-diol, acmc-1ahii, hoch2c=c-c=cch2oh, 1,6-dihydroxy-2,4-hexadiyne, hexa-2, 4-diyne-1, 6-diol, jxmqykbazrdvtc-uhfffaoysa
94973
hexa-2,4-diino-1,6-diol
C(C#CC#CCO)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,4-Hexadiyn-1,6-diol
Punto de fusión 110°C to 114°C
Fórmula lineal HOCH2C≡C-C≡CCH2OH
Cantidad 1 g
Número UN UN1325
Beilstein 773791
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11
Porcentaje de pureza 97%