Learn More
Ácido 2-[(4-fluorofenil)tio]acético, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-[(4-Fluorophenyl)thio]acetic acid |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | FC6H4SCH2CO2H |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |