Learn More
2-(4-Fluorofenil)etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
2-(4-Fluorophenyl)ethylamine may be employed as nucleophile in the synthesis of 2-amino-4-arylpyrimidine derivatives. It is suitable for use in the preparation of ortho-metalated primary phenethylamines having electron-releasing and electron-withdrawing groups on the aromatic ring, leading to complexes containing six membered palladacycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(4-fluorofenil)etilamina puede usarse como nucleófilo en la síntesis de derivados de la 2-amino-4-arilpirimidina. Es adecuada para su uso en la preparación de fenetilaminas primarias ortometaladas que tienen grupos liberadores de electrones y extractores de electrones en el anillo aromático, lo que conduce a complejos que contienen paladaciclos de seis miembros.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
La 2-(4-fluorofenil)etilamina puede usarse como nucleófilo en la síntesis de derivados de la 2-amino-4-arilpirimidina. Es adecuada para su uso en la preparación de fenetilaminas primarias ortometaladas que tienen grupos liberadores de electrones y extractores de electrones en el anillo aromático, lo que conduce a complejos que contienen paladaciclos de seis miembros.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(4-Fluorophenyl)ethylamine |
Color | Amarillo |
Densidad | 1.061 g/mL |
Punto de ebullición | 50°C to 52°C |
Temperatura de inflamación | 79°C (174°F) |
Índice de refracción | 1.507 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2922 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.17 |