Learn More
Ácido 2,4-Difenil-1,3-tiazol-5-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10163724
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
502935-47-9
C16H11NO2S
281.329
MFCD07348756
KMOCHRNIGWCEJV-UHFFFAOYSA-N
2,4-diphenylthiazole-5-carboxylic acid, diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2,4-diphenyl
7131193
ácido 2,4-difenil-1,3-tiazol-5carboxílico
C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
502935-47-9
C16H11NO2S
281.329
MFCD07348756
KMOCHRNIGWCEJV-UHFFFAOYSA-N
2,4-diphenylthiazole-5-carboxylic acid, diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2,4-diphenyl
7131193
ácido 2,4-difenil-1,3-tiazol-5carboxílico
C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.33
Porcentaje de pureza 97%