Learn More
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, ≥97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC42301DA
Detalles adicionales : CAS : 502935-47-9 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10789573
  • 39.20€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
502935-47-9
281.329
KMOCHRNIGWCEJV-UHFFFAOYSA-N
7131193
C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
C16H11NO2S
MFCD07348756
2,4-diphenylthiazole-5-carboxylic acid, diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2,4-diphenyl
2,4-diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Especificaciones
2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
1g
96.5
97%
MFCD07348756
KMOCHRNIGWCEJV-UHFFFAOYSA-N
2,4-diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
7131193
97%
Amber glass bottle
502935-47-9
100.0
C16H11NO2S
2,4-diphenylthiazole-5-carboxylic acid, diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2,4-diphenyl
C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
281.329
281.33
Videos
SDS Documentos