missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dinitrophenylhydrazine, moist solid, contains min. 30% water, ACROS Organics™

Marca:  Acros Organics 117065000

Detalles adicionales : CAS : 119-26-6 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 3380 Chem class : 4.1 Pack group : I


Cantidad. 500g
Envase Glass bottle

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10625922

  • 257.10€ / 500 g


En stock 8
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

119-26-6
198.138
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
3772977
(2,4-dinitrophenyl)hydrazine
C6H6N4O4
MFCD00007578
2,4-dinitrophenyl hydrazine, 2,4-dnph, hydrazine, 2,4-dinitrophenyl, 1-hydrazino-2,4-dinitrobenzene, dnph, brady's reagent, 2,4-dinitrofenylhydrazin, unii-1n39kd7qpj, ccris 3140, 2,4-dnp hydrazine
CHEBI:66932
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])NN

Especificación

2, 4-Dinitrophenylhydrazine
Glass bottle
0.05% max.
Brown-Orange to Yellow
500g
C6H6N4O4
MFCD00007578
01,330; 02,176
2,4-dinitrophenyl hydrazine, 2,4-dnph, hydrazine, 2,4-dinitrophenyl, 1-hydrazino-2,4-dinitrobenzene, dnph, brady's reagent, 2,4-dinitrofenylhydrazin, unii-1n39kd7qpj, ccris 3140, 2,4-dnp hydrazine
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])NN
198.138
CHEBI:66932
Liquid
Authentic
(for determination of ketones and aldehydes) Passes Test
30 to 35% (K.F.)
198°C to 204°C
7732-18-5
(O2N)2C6H3NHNH2
15, 489
15, 3311
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
(2,4-dinitrophenyl)hydrazine
3772977
198.14
≥98.0% (HPLC)
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • 2,4-Dinitrophenylhydrazine, moist solid, contains min. 30% water

Palabra de advertencia
  • Peligro

Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4

Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH001-Explosivo en estado seco.

Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

SDS Documentación