Learn More
Cloruro de 2,4-dinitrobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride was used to protect primary amines. It was used as starting reagent in the synthesis of tert-butyl 2-[(2,4-dinitrophenyl) sulfonyl]amino acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2,4-dinitrobencenosulfonilo se ha utilizado para proteger aminas primarias. Se ha utilizado como reactivo inicial en la síntesis de acetato de 2-[(2,4-dinitrofenil)sulfonil]amino de terc-butilo.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese lejos de la humedad, los agentes oxidantes y las bases.
El cloruro de 2,4-dinitrobencenosulfonilo se ha utilizado para proteger aminas primarias. Se ha utilizado como reactivo inicial en la síntesis de acetato de 2-[(2,4-dinitrofenil)sulfonil]amino de terc-butilo.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese lejos de la humedad, los agentes oxidantes y las bases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride |
Punto de fusión | 100°C to 104°C |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3096 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Reacts with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.62 |
Porcentaje de pureza | 98% |