Learn More
2,4-Dinitrobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022598
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
528-75-6
C7H4N2O5
196.118
MFCD00013376
ZILXIZUBLXVYPI-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2,4-dinitro, unii-zac919yu3z, ccris 2684, zac919yu3z, pubchem8223, benzaldehyde,4-dinitro, 2,4-dinitro-benzaldehyde, acmc-209l2f, 3-07-00-00923 beilstein handbook reference, ksc490k9l
68250
2,4-dinitrobenzaldehído
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
528-75-6
C7H4N2O5
196.118
MFCD00013376
ZILXIZUBLXVYPI-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2,4-dinitro, unii-zac919yu3z, ccris 2684, zac919yu3z, pubchem8223, benzaldehyde,4-dinitro, 2,4-dinitro-benzaldehyde, acmc-209l2f, 3-07-00-00923 beilstein handbook reference, ksc490k9l
68250
2,4-dinitrobenzaldehído
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,4-Dinitrobenzaldehyde
Punto de fusión 65°C to 68°C
Punto de ebullición 190°C (10 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1878706
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,3272
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.12
Porcentaje de pureza 98%