Learn More
2,4-Dinitro-1-(trifluorometoxi)benceno, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4-Dinitro-1-(trifluoromethoxy)benzene |
Punto de fusión | -21°C |
Densidad | 1.623 |
Punto de ebullición | 273°C to 274°C |
Temperatura de inflamación | 154°C (309°F) |
Cantidad | 2.5 g |
Número UN | UN2927 |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.11 |
Porcentaje de pureza | 98% |