Learn More
Isocianato de dimetil fenil de 2,4, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045551
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
51163-29-2
C9H9NO
147.177
MFCD00013853
QUOBVYPFBJUOAJ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethylphenyl isocyanate, 2,4-dimethylphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenisocyanate, acmc-20aoc8, 1-isocyanato-2,4-dimethyl-benzene
5207585
1-Isocianato-2,4-dimetilbenceno
CC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)C
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
51163-29-2
C9H9NO
147.177
MFCD00013853
QUOBVYPFBJUOAJ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethylphenyl isocyanate, 2,4-dimethylphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenisocyanate, acmc-20aoc8, 1-isocyanato-2,4-dimethyl-benzene
5207585
1-Isocianato-2,4-dimetilbenceno
CC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)C
2,4-Dimethylphenyl isocyanate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de dimetil fenil de 2,4 se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua/humedad, calor, alcohol y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylphenyl isocyanate
Densidad 1.041
Punto de ebullición 114°C to 115°C (2 mmHg)
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1.535
Número UN UN2206
Beilstein 386756
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza ≥98%