Learn More
2,4-dimetilimidazol, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-118046
41.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
930-62-1
C5H8N2
96.13
MFCD00022365
LLPKQRMDOFYSGZ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethylimidazole, 2,4-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-3h-imidazole, 2,4-dimethyl-1h-imidazol, imidazole, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl, 2,5-dimethylimidazole, imidazole,4-dimethyl, pubchem18587
70259
2,5-dimethyl-1H-imidazole
CC1=CN=C(C)N1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
930-62-1
C5H8N2
96.13
MFCD00022365
LLPKQRMDOFYSGZ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethylimidazole, 2,4-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-3h-imidazole, 2,4-dimethyl-1h-imidazol, imidazole, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl, 2,5-dimethylimidazole, imidazole,4-dimethyl, pubchem18587
70259
2,5-dimethyl-1H-imidazole
CC1=CN=C(C)N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethylimidazole
Nombre de nota tech., 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 85.0°C to 87.0°C
Color Amarillo a naranja
Punto de ebullición 266.0°C (733.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 23, V,5, 172
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Masa débil o líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dimethylimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.