Learn More
2,4-Dimetilbencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689795
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
94-98-4
C9H14N
136.22
MFCD00025575
GBSUVYGVEQDZPG-UHFFFAOYSA-O
2,4-dimethylbenzylamine, 2,4-dimethylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethyl, benzylamine, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenemethanamine, omega-amino-psi-cumene, 1-2,4-dimethylphenyl methanamine, omega-amino-1,2,4-trimethylbenzene, rarechem al bw 0350, timtec-bb sbb005795
66761
(2,4-dimetilfenil)metanamina
CC1=CC=C(C[NH3+])C(C)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
94-98-4
C9H14N
136.22
MFCD00025575
GBSUVYGVEQDZPG-UHFFFAOYSA-O
2,4-dimethylbenzylamine, 2,4-dimethylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethyl, benzylamine, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenemethanamine, omega-amino-psi-cumene, 1-2,4-dimethylphenyl methanamine, omega-amino-1,2,4-trimethylbenzene, rarechem al bw 0350, timtec-bb sbb005795
66761
(2,4-dimetilfenil)metanamina
CC1=CC=C(C[NH3+])C(C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethylbenzylamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Punto de ebullición 218°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C6H3CH2NH2
Índice de refracción 1.5360 to 1.539
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dimethylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.