Learn More
Ácido 2,4-dimetilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10646904
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
611-01-8
C9H10O2
150.18
MFCD00002480
BKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 2,4-dimethyl, 4-carboxy-1,3-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl benzoic acid, m-xylene-4-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-benzoic acid, 2,4-dimethylbenzoicacid, m-xylylic acid, pubchem15441, 2,4 dimethylbenzoic acid, benzoic acid,4-dimethyl
11897
CHEBI:64811
Ácido 2,4-dimetilbenzoico
CC1=CC=C(C(O)=O)C(C)=C1
611-01-8
C9H10O2
150.18
MFCD00002480
BKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 2,4-dimethyl, 4-carboxy-1,3-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl benzoic acid, m-xylene-4-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-benzoic acid, 2,4-dimethylbenzoicacid, m-xylylic acid, pubchem15441, 2,4 dimethylbenzoic acid, benzoic acid,4-dimethyl
11897
CHEBI:64811
Ácido 2,4-dimetilbenzoico
CC1=CC=C(C(O)=O)C(C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethylbenzoic acid
Punto de fusión 123°C to 127°C
% mín. CAS 97.5
Color White
% máx. CAS 100.0
Punto de ebullición 267°C (727.0 mmHg)
Cantidad 250 g
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal (CH3)2C6H3CO2H
Beilstein 09, 531
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dimethylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.