Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-Dimetil-3-heptanol, eritro + treo, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ B20153.14
Detalles adicionales : CAS : 19549-72-5 Peso : 0.02500kg
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440701
  • 86.60€ / 25 g
En stock, listo para ser enviado: 3
19549-72-5
144.258
PSCLFHNWSAXNJL-UHFFFAOYSA-N
140545
CCCC(C)C(C(C)C)O
C9H20O
MFCD00027148
2,4-dimethyl-3-heptanol, 3-heptanol, 2,4-dimethyl, acmc-20aocf, 3-heptanol,4-dimethyl, 3-heptanol,2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-3-heptanol, threo + erythro, 2,4-dimethyl-3-heptanol, erythro + threo
2,4-Dimetilheptan-3-ol
Especificaciones
2,4-Dimethyl-3-heptanol
erythro + threo
C9H20O
2,4-dimethyl-3-heptanol, 3-heptanol, 2,4-dimethyl, acmc-20aocf, 3-heptanol,4-dimethyl, 3-heptanol,2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-3-heptanol, threo + erythro, 2,4-dimethyl-3-heptanol, erythro + threo
CCCC(C)C(C(C)C)O
144.258
144.25
25g
19549-72-5
MFCD00027148
PSCLFHNWSAXNJL-UHFFFAOYSA-N
2,4-Dimetilheptan-3-ol
140545
98%
Videos
SDS Documentos