Learn More
Cloruro de 2,4-dimetil-3-furoilo, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 4-Dimethyl-3-furoyl chloride |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.58 |
Porcentaje de pureza | 90% |